missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Fluor-6-Methoxy-2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33618.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468545

  • 100.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
21-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1373921-01-7
222.139
AYOBDUXUFBKTIY-UHFFFAOYSA-N
86277633
COC1=C(C(=C(C=C1)F)C(F)(F)F)C=O
C9H6F4O2
MFCD22201030
3-fluoro-6-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde
3-Fluor-6-methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd

Spezifikation

3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
1g
C9H6F4O2
3-fluoro-6-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde
COC1=C(C(=C(C=C1)F)C(F)(F)F)C=O
222.139
222.14
Air sensitive
1373921-01-7
MFCD22201030
AYOBDUXUFBKTIY-UHFFFAOYSA-N
3-Fluor-6-methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
86277633
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation