missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluoro-DL-Tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
3-Fluoro-DL-tyrosine is used for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluor-DL-Tyrosin wird für Tyrosin bei der Biosynthese von Proteinen wie β-Galactosidasen (Escherichia coli), Bacteriorhodopsin und intestinalen mikrovillaren Enzymen sowie Aminopeptidase N verwendet, um die Wirkung halogenierter Tyrosine auf die Proteineigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (28g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
3-Fluor-DL-Tyrosin wird für Tyrosin bei der Biosynthese von Proteinen wie β-Galactosidasen (Escherichia coli), Bacteriorhodopsin und intestinalen mikrovillaren Enzymen sowie Aminopeptidase N verwendet, um die Wirkung halogenierter Tyrosine auf die Proteineigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (28g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-DL-tyrosine |
Schmelzpunkt | ∽280°C (decomposition) |
Beilstein | 3204804 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (28g/L). |
Formelmasse | 199.18 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 100 mg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'