Learn More
3'-Fluoracetophenon, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3757935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
455-36-7
C8H7FO
138.14
MFCD00000338
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
9967
CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
455-36-7
C8H7FO
138.14
MFCD00000338
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
9967
CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Chemischer Name oder Material 3′-Fluoroacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 81.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
Menge 1 g
Beilstein 07, III, 961
Relative Dichte 1.12
IUPAC-Name 1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig