missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021759
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
372-19-0
C6H6FN
111.119
MFCD00007758
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
9742
CHEBI:27873
3-Fluoranilin
C1=CC(=CC(=C1)F)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
372-19-0
C6H6FN
111.119
MFCD00007758
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
9742
CHEBI:27873
3-Fluoranilin
C1=CC(=CC(=C1)F)N

3-Fluoroaniline is used in the preparation of acetic acid-(3-fluoro-anilide by reacting with acetic acid anhydride. Further, it serves as a reagent in the preparation of radamide analogs as Grp94 inhibitors, which has potential to be antitumor agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Fluoranilin wird bei der Herstellung von Essigsäure-(3-fluoranilid durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Herstellung von Radamid-Analoga als Grp94-Inhibitoren, die potenzielle Krebsmedikamente sind.

Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Leicht mischbar mit Chloroform und Wasser.

Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroaniline
Dichte 1.156
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 1305471
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ethyl ether. Slightly miscible with chloroform and water.
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'