Learn More
3-Fluoranisol, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoroanisole |
Schmelzpunkt | -35.0°C |
Dichte | 1.1040g/mL |
Siedepunkt | 158.0°C (743.0 mmHg) |
Flammpunkt | 43°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Strukturformel | FC6H4OCH3 |
Brechungsindex | 1.4876 to 1.4896 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Fluoroanisole
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.