Learn More
3-Fluoranisol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10731641
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroanisole
Namenshinweis 99%
CAS 456-49-5
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Farbe farblos bis stroh-gelb
Dichte 1.1040g/mL
Siedepunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7FO
Strukturformel FC6H4OCH3
Brechungsindex 1.4876 to 1.4896
MDL-Nummer MFCD00000335
Menge 25 g
Relative Dichte 1.104
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
InChI-Schlüssel MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
PubChem CID 9975
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.