Learn More
3-Fluorbenzamid 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11945541
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzamide
Namenshinweis 99%
CAS 455-37-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6FNO
Strukturformel FC6H4CONH2
MDL-Nummer MFCD00007983
Menge 10 g
Beilstein 09, I, 137
Synonym m-fluorobenzamide, benzamide, 3-fluoro, 3-fluoro-benzamide, benzamide, m-fluoro, 3-fluoranylbenzamide, 3-fluorobenzamide, ksc492m7t, ypighniixyspkf-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
IUPAC-Name 3-fluorobenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 139.13
PubChem CID 68000
Formelmasse 139.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.