Learn More
3-Fluorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Used in the preparation of regulation of phenolic acid synthesis in Bacillus subtilis. Also used in the bacterial decarboxylation of o-phthalic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Vorbereitung der Regulation der Phenolsäure-Synthese in Bacillus Subtilis verwendet. Wird auch bei der bakteriellen Decarboxylierung von O-Phthalsäure verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird bei der Vorbereitung der Regulation der Phenolsäure-Synthese in Bacillus Subtilis verwendet. Wird auch bei der bakteriellen Decarboxylierung von O-Phthalsäure verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
Dichte | 1.474 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1906920 |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
Formelmasse | 140.11 |
Reinheit (%) | 99% |