Learn More
3-Fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757952
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1711-07-5
C7H4ClFO
158.56
MFCD00000670
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
74376
3-Fluorbenzoylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1711-07-5
C7H4ClFO
158.56
MFCD00000670
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
74376
3-Fluorbenzoylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCl
Brechungsindex 1.5260 to 1.5300
Menge 5 mL
Beilstein 09, I, 137
Relative Dichte 1.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.