missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020524
21.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
456-47-3
C7H7FO
126.13
MFCD00004631
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
68008
(3-fluorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
456-47-3
C7H7FO
126.13
MFCD00004631
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
68008
(3-fluorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)F)CO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzyl alcohol
Dichte 1.166
Siedepunkt 201°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.51
Menge 10 g
Beilstein 2242511
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'