Learn More
3-Fluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-134167
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
456-47-3
C7H7FO
126.13
MFCD00004631
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
68008
(3-fluorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)F)CO
456-47-3
C7H7FO
126.13
MFCD00004631
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
68008
(3-fluorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzyl alcohol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 104°C to 105°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2OH
Brechungsindex 1.5080 to 1.511
Menge 5 g
Relative Dichte 1.16
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.