Learn More
3-Fluorbenzylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228661
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
102422-56-0
C8H6FNO
151.14
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl benzene, 3-fluorobenzylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanatomethyl, benzene, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl, pubchem16233, acmc-20aov0, 3-fluoro-benzyl isocyanate, 3-fluorophenylmethyl isocyanate
643499
1-Fluor-3-(Isocyanatmethyl)benzol
C1=CC(=CC(=C1)F)CN=C=O
102422-56-0
C8H6FNO
151.14
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl benzene, 3-fluorobenzylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanatomethyl, benzene, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl, pubchem16233, acmc-20aov0, 3-fluoro-benzyl isocyanate, 3-fluorophenylmethyl isocyanate
643499
1-Fluor-3-(Isocyanatmethyl)benzol
C1=CC(=CC(=C1)F)CN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzyl isocyanate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 209.0°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.