Learn More
3-Fluorcatechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026240
29.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
363-52-0
C6H5FO2
128.10
MFCD00042582
DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
67764
CHEBI:39876
3-Fluorbenzol-1,2-Diol
OC1=CC=CC(F)=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
363-52-0
C6H5FO2
128.10
MFCD00042582
DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
67764
CHEBI:39876
3-Fluorbenzol-1,2-Diol
OC1=CC=CC(F)=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorocatechol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2436074
Formelmasse 128.1
Reinheit (%) 99%