Learn More
3-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778627
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
200 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-20-3
C6H5FO
112.1
MFCD00002254
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
9743
3-Fluorphenol
C1=CC(=CC(=C1)F)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-20-3
C6H5FO
112.1
MFCD00002254
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
9743
3-Fluorphenol
C1=CC(=CC(=C1)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 10.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 178.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4OH
Brechungsindex 1.5125 to 1.5155
Menge 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 112.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig