Learn More
3-Fluorphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135300
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorphenyl)propan-2-on
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorphenyl)propan-2-on
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylacetone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig