Learn More
3-Fluorpyrrolidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoropyrrolidine hydrochloride |
| CAS | 169750-17-8 |
| Summenformel | C4H9ClFN |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H |
| SMILES | FC1CNCC1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.57 |