Learn More
3-Formyl-2-methylbenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30405678
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405678 250 mg
30397723 50 mg
30401841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF754640250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1289037-66-6
Summenformel C9 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
SMILES Cc1c(C=O)cccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 164.0473