Learn More
3-Formylbenzonitril, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Formylbenzonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | NCC6H4CHO |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 131.13 |
Reinheit (%) | 97% |