Learn More
Furan-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Furoic acid is used in synthesis of furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction. It exhibits hypolipidemic activity in rodents. It lowers serum cholesterol and serum triglyceride levels in mice and rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Furansäure wird bei der Synthese von Furan-2,5- und Furan-2,4-Dicarbonsäure unter lösungsmittelfreien Bedingungen mittels Disproportionierungsreaktion verwendet. Zeigt hypolipidemische Aktivität bei Nagetieren. Senkt die Serumcholesterin- und Serumtriglyceridspiegel bei Mäusen und Ratten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Alkohol, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Furansäure wird bei der Synthese von Furan-2,5- und Furan-2,4-Dicarbonsäure unter lösungsmittelfreien Bedingungen mittels Disproportionierungsreaktion verwendet. Zeigt hypolipidemische Aktivität bei Nagetieren. Senkt die Serumcholesterin- und Serumtriglyceridspiegel bei Mäusen und Ratten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Alkohol, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Furoic acid |
Schmelzpunkt | 120°C to 123°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 108638 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol. |
Formelmasse | 112.08 |
Reinheit (%) | 99% |