Learn More
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, TRC
Artikelnummer. 30179027
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179027 250 mg 250 Milligramm
30179628 2.5 g 2.50 Gramm
30179068 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG650083250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-83-8
Summenformel C9H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 236.34
IUPAC-Name trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Formelmasse 236.108