Learn More
3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15324978 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15324978 500 g 500 Gramm
15304978 25 g 25 Gramm
15314978 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15324978 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149095000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 589-82-2 | C7H16O | 116.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-82-2
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
InChI-Schlüssel RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
PubChem CID 11520
IUPAC-Name Heptan-3-ol
SMILES CCCCC(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Heptanol
Dichte 0.8180g/mL
Siedepunkt 156.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)3CH(OH)C2H5
Brechungsindex 1.4214
Menge 500 g
Beilstein 01,I,205
Relative Dichte 0.818
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 98%