Learn More
3-Hexylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10190032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10190032 5 g Glasflasche 5 Gramm
10195633 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190032 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1693-86-3
Summenformel C10H16S
Molekulargewicht (g/mol) 168.3
MDL-Nummer MFCD00143181
InChI-Schlüssel JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
IUPAC-Name 3-Hexylthiophen
SMILES CCCCCCC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexylthiophene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb oder Rot
Dichte 0.9360g/mL
Siedepunkt 65.0°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4945 to 1.4975
Menge 5 g
Relative Dichte 0.936
Formelmasse 168.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit