Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3211921
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glass Bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1679-36-3
C6H8O
96.129
MFCD00041627
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
137151
hex-3-yn-2-one
CCC#CC(=O)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1679-36-3
C6H8O
96.129
MFCD00041627
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
137151
hex-3-yn-2-one
CCC#CC(=O)C
Chemischer Name oder Material 3-Hexyn-2-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Yellow
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 68.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CH3CH2C≡CCOCH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.878
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid