Learn More
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentansäure, TRC
Artikelnummer. 30392034
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30392034 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30392034 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH97252550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid
CAS 35763-45-2
Summenformel C8H16O3
Menge 50 mg
Synonym 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-valeric Acid, 2,2,4-Trimethyl-3-hydroxyvaleric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O3/c1-5(2)6(9)8(3,4)7(10)11/h5-6,9H,1-4H3,(H,10,11)
SMILES CC(C)C(O)C(C)(C)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
Formelmasse 160.1099