Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439612
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439612 25 g 25 Gramm
11449612 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439612 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10735.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-71-8
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00006578
InChI-Schlüssel XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-methylpyran-4-on
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Siedepunkt 170°C (100 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Menge 25 g
Beilstein 112169
Merck Index 14,5713
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 99%