Learn More
3-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11303217
22.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
603-80-5
C8H7O3
151.14
MFCD00671541
RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
252023
3-hydroxy-2-methylbenzoate
CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
603-80-5
C8H7O3
151.14
MFCD00671541
RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
252023
3-hydroxy-2-methylbenzoate
CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 2613791
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%