missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2-nitropyridin 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-146581
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15128-82-2
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006258
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
27057
2-Nitropyridin-3-ol
OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15128-82-2
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006258
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
27057
2-Nitropyridin-3-ol
OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(C5H3N)NO2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'