missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2-pyrrolidinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7038896
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15166-68-4
C4H7NO2
101.105
MFCD09751256
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
10240772
3-Hydroxypyrrolidin-2-on
C1CNC(=O)C1O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15166-68-4
C4H7NO2
101.105
MFCD09751256
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
10240772
3-Hydroxypyrrolidin-2-on
C1CNC(=O)C1O

3-Hydroxy-2-pyrrolidinone is used as a potent inhibitor of CDK2/cyclin A. It is also used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon wird als potenter Inhibitor von CDK2/Cyclin A eingesetzt. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wärme, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 102°C to 107°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'