Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzolpropanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol |
| CAS | 57627-75-5 |
| Summenformel | C10H14O3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-13-10-5-4-8(3-2-6-11)7-9(10)12/h4-5,7,11-12H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | OC1=C(OC)C=CC(CCCO)=C1 |
| IUPAC-Name | 5-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.22 |
| Formelmasse | 182.09 |