Learn More
3-Hydroxy Carbofuran, TRC
Artikelnummer. 17999619
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17999619 500 mg 500 Milligramm
18011120 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17999619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH825040500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16655-82-6
Summenformel C12 H15 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
Synonym 3,7-Benzofurandiol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-, 7-(methylcarbamate) (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (8CI), 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl N-methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl methylcarbamate, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate, 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Hydroxycarbofuran
IUPAC-Name (3-hydroxy-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbofuran-3-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Formelmasse 237.1001
Reinheit (%) >95%