Learn More
3-Hydroxyanthranilsäure-d3, TRC
Artikelnummer. 30395728
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395728 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30395728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8017921MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyanthranilic Acid-d3
CAS 1794970-56-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 2H3 H4 N O3
Menge 1 mg
Synonym 2-Amino-4,5,6-trideuterio-3-hydroxybenzoic acid, 2-Amino-3-hydroxybenzoic-4,5,6-D3 acid, 3-Hydroxyanthranilic acid-d3
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c(N)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC-Name 2-Amino-4,5,6-trideuterio-3-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.15
Formelmasse 156.0614
Reinheit (%) >95