missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxyazetidin Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
3-Hydroxyazetidine hydrochloride is an building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic and a useful intermediate in the synthesis of polypeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid ist ein Baustein, der bei einer neuartigen Synthese eines Fluorchinolon-Antibiotikums und als nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polypeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO, Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren.
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid ist ein Baustein, der bei einer neuartigen Synthese eines Fluorchinolon-Antibiotikums und als nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polypeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO, Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 85°C to 90°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,DMSO,methanol. |
Formelmasse | 109.56 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'