Learn More
3-Hydroxybenzaldehyd, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020940
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-Hydroxybenzaldehyd
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-Hydroxybenzaldehyd
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzaldehyde
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Farbe Braun bis Gelb
Siedepunkt 191°C (50.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CHO
Menge 500 g
Beilstein 08, 58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 98.50%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.