Learn More
3-Hydroxybutyranilid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybutyranilide |
| CAS | 1954-91-2 |
| Summenformel | C10 H13 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N-Phenyl-3-hydroxybutanamide, 3-Hydroxy-N-phenylbutanamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,12H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-Hydroxy-N-phenylbutanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.216 |
| Formelmasse | 179.095 |