Learn More
3-Hydroxyhomophthalic Acid, TRC
Artikelnummer. 30404376
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404376 500 mg -
30407466 1 g 1 Gramm
30399153 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942843500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42421-12-5
Summenformel C9H8O5
Molekulargewicht (g/mol) 196.16
Synonym 2,6-Cresotic acid, alpha-carboxy- (7CI), 2-Carboxy-3-hydroxybenzeneacetic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-hydroxybenzoic acid
IUPAC-Name 2-(carboxymethyl)-6-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)Cc1cccc(O)c1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyhomophthalic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-1-2-5(4-7(11)12)8(6)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formelmasse 196.0372