Learn More
3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol |
| CAS | 60463-12-9 |
| Summenformel | C7H7NO4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | OCc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.13 |
| Formelmasse | 169.0375 |