Learn More
3-Hydroxymethylpiperidine, TRC
Artikelnummer. 30390683
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390683 2.5 g
30404619 1 g
30405427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9724502.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4606-65-9
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
Synonym 3-Piperidinemethanol, (3-Piperidinyl)methanol, (3-Piperidyl)methanol, (Piperidin-3-yl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, 3-Pipecolin-α-ol
IUPAC-Name piperidin-3-ylmethanol
SMILES OCC1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxymethylpiperidine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Formelmasse 115.0997