Learn More
3-Hydroxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027086
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-37-4
C8H8O3
152.15
MFCD00004337
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
12122
CHEBI:17445
2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-37-4
C8H8O3
152.15
MFCD00004337
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
12122
CHEBI:17445
2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 1 g
Beilstein 2086506
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%