Learn More
3-Hydroxyphenylessigsäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-146916
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
621-37-4
C8H8O3
152.15
MFCD00004337
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
12122
CHEBI:17445
2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
621-37-4
C8H8O3
152.15
MFCD00004337
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
12122
CHEBI:17445
2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 131.0°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 189
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.