Learn More
3-Hydroxyphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Hydroxyphenylacetylene is used as a fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyphenylacetylen wird als fluorogene und chromogene Sonde für bakterielle Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3-Hydroxyphenylacetylen wird als fluorogene und chromogene Sonde für bakterielle Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyphenylacetylene |
Dichte | 1.09 |
Siedepunkt | 231°C |
Brechungsindex | 1.587 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2076613 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with dimethylformamide. |
Formelmasse | 118.14 |
Reinheit (%) | 97% |