Learn More
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
37418-88-5
C8H4O4
164.12
MFCD00011557
CCTOEAMRIIXGDJ-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphthalic anhydride, 4-hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, 3-hydroxyphthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4-hydroxy, 4-hydroxy-isobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 3-hydroxy, 4-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione,4-hydroxy, 3-hydroxyphthalicanhydride, 3-hydroxyphthalic anhydride treated .beta.-lactoglobulin from bovine whey
96580
4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dion
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)OC2=O
37418-88-5
C8H4O4
164.12
MFCD00011557
CCTOEAMRIIXGDJ-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphthalic anhydride, 4-hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, 3-hydroxyphthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4-hydroxy, 4-hydroxy-isobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 3-hydroxy, 4-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione,4-hydroxy, 3-hydroxyphthalicanhydride, 3-hydroxyphthalic anhydride treated .beta.-lactoglobulin from bovine whey
96580
4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dion
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)OC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphthalic anhydride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyphthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.