Learn More
3-Hydroxypropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045950
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
109-78-4
C3H5NO
71.079
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-Hydroxypropanenitril
C(CO)C#N
109-78-4
C3H5NO
71.079
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-Hydroxypropanenitril
C(CO)C#N
3-Hydroxypropionitrile has been used as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy and as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis. It has been used also in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxypropionitril wurde als polares Lösungsmittel verwendet, um die Ausrichtung des Phospholipids an der Oberfläche der polaren Lösungsmittel durch die neutrale Kollisions-Ionenstreuungsspektroskopie und als Reagenz für den Carboxylschutz in der Peptidsynthese zu untersuchen. Es wurde auch in Festkörper-Verbundelektrolyten für farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypropionitrile
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 1.041
Siedepunkt 227°C to 228°C
Flammpunkt 128°C (262°F)
Strukturformel HO(CH2)2CN
Brechungsindex 1.425
Menge 25 g
Beilstein 635773
Merck Index 14,3794
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 98%