Learn More
3-Hydroxypropionitril 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147305
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-78-4
C3H5NO
71.08
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-Hydroxypropanenitril
C(CO)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-78-4
C3H5NO
71.08
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-Hydroxypropanenitril
C(CO)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypropionitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4246 to 1.4266
Menge 50 g
Beilstein 03, 298
Merck Index 15, 3848
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,methyl ethyl ketone and,ethyl alcohol,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,carbon disulfide and ccl4
Viskosität <10 mPa.s (20°C)
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig