Learn More
3-Hydroxychinolin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10724194 1 g Glasflasche 1 Gramm
10482975 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724194 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 580-18-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-18-7
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00169018
InChI-Schlüssel IQQDNMHUOLMLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyquinoline, 3-quinolinol, 3-quinolol, ccris 4328, unii-12pz582ci0, quinolin-3-o1, 3-hydroxy-quinoline, pubchem12770, 5-21-03-00224 beilstein handbook reference, ksc270k2r
PubChem CID 11376
IUPAC-Name Chinolin-3-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyquinoline
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.