Learn More
3-Hydroxychinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-18-7 |
| Summenformel | C9H7NO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Quinolol, 3-Quinolinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-6-8/h1-6,11H |
| SMILES | Oc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | Chinolin-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.16 |
| Formelmasse | 145.0528 |