missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxytetrahydrofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736706
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
453-20-3
C4H8O2
88.11
MFCD00005374
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
9960
Oxolan-3-ol
OC1CCOC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
453-20-3
C4H8O2
88.11
MFCD00005374
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
9960
Oxolan-3-ol
OC1CCOC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 181°C
Menge 5 g
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4490 to 1.451
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Relative Dichte 1.09
Beilstein 17, 107
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'