Learn More
3-Iod-1-phenylsulfonyl-7-azaindol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15484637
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 887115-53-9
Summenformel C13H9IN2O2S
MDL-Nummer MFCD08741527
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-iodo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, acmc-209qwn, 1-n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, 1-benzene-sulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
InChI-Schlüssel ZYGPVHZEYCZWNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)I
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)-3-iodpyrrolo[2,3-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 384.191
PubChem CID 24229228
Formelmasse 384.2
Reinheit (%) 95%