Learn More
3-Jod-4-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510565
72.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
214279-40-0
C7H6INO3
279.03
MFCD01320682
NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
3-iodo-4-nitroanisole, 4-nitro-3-iodoanisole, benzene, 2-iodo-4-methoxy-1-nitro, 1-nitro-2-iodo-4-methoxybenzene, 3-iodo-4-nitrophenyl methyl ether, benzene,2-iodo-4-methoxy-1-nitro
2733456
2-iod-4-methoxy-1-nitrobenzol
COC1=CC=C(C(I)=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
214279-40-0
C7H6INO3
279.03
MFCD01320682
NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
3-iodo-4-nitroanisole, 4-nitro-3-iodoanisole, benzene, 2-iodo-4-methoxy-1-nitro, 1-nitro-2-iodo-4-methoxybenzene, 3-iodo-4-nitrophenyl methyl ether, benzene,2-iodo-4-methoxy-1-nitro
2733456
2-iod-4-methoxy-1-nitrobenzol
COC1=CC=C(C(I)=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-nitroanisole
Schmelzpunkt 68.0°C to 73.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 279.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-4-nitroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.