Learn More
3-Iod-7-Azaindol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15465788
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-7-azaindole
CAS 23616-57-1
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Summenformel C7H5IN2
MDL-Nummer MFCD06659023
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo, pubchem16589, acmc-1cg6m, 7-aza-3-iodoindole, amth005, ksc201i8t, 3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine
InChI-Schlüssel BTIANIFSBYIGPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(NC=C2I)N=C1
IUPAC-Name 3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 244.035
PubChem CID 5377078
Formelmasse 244.03
Reinheit (%) 97%