Learn More
3-Iod-N-[(benzyloxy)carbonyl]-O-benzyl-L-tyrosin-benzylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodo-N-[(benzyloxy)carbonyl]-O-benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester |
| CAS | 600737-79-9 |
| Summenformel | C31H28INO5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Iodo-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-O-(phenylmethyl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H28INO5/c32-27-18-26(16-17-29(27)36-20-23-10-4-1-5-11-23)19-28(30(34)37-21-24-12-6-2-7-13-24)33-31(35)38-22-25-14-8-3-9-15-25/h1-18,28H,19-22H2,(H,33,35)/t28-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)[C@H](CC2=CC(I)=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)NC(OCC4=CC=CC=C4)=O |
| IUPAC-Name | Benzyl-(S)-3-(4-(benzyloxy)-3-iodphenyl)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 621.46 |
| Formelmasse | 621.1 |